Principaux documents
PH008603
2,3,4,5,6-pentahydroxy-N-(2-hydroxyethyl)hexanamide
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C8H17NO7
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
239.227
Numéro MDL:
Autres remarques