Principaux documents
PH007863
2-hydroxy-1-(4-methoxyphenyl)-2-methyl-1-propanone
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C11H14O3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
194.232
Numéro MDL:
Autres remarques