Principaux documents
PH006847
5,10-dihydro-11H-dibenzo[b,e][1,4]diazepin-11-one
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C13H10N2O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
210.237
Numéro MDL:
Autres remarques