Principaux documents
PH006076
2,5-di(3-pyridinyl)[1,3]thiazolo[5,4-d][1,3]thiazole
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C14H8N4S2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
296.375
Numéro MDL:
Autres remarques