PH000102
2-[(DICHLOROACETYL)AMINO]-3-HYDROXY-3-(4-NITROPHENYL)PROPYL PALMITATE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C27H42Cl2N2O6
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
561.55
Numéro MDL:
Produits recommandés