P67609
4-Pyridylcarbinol N-oxide
98%
Synonyme(s) :
4-Pyridinemethanol N-oxide
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C6H7NO2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
125.13
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Produits recommandés
Niveau de qualité
Essai
98%
Forme
crystals
Pf
124-127 °C (lit.)
Chaîne SMILES
OCc1cc[n+]([O-])cc1
InChI
1S/C6H7NO2/c8-5-6-1-3-7(9)4-2-6/h1-4,8H,5H2
Clé InChI
ZJGXPKKVSNSGRJ-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable