P4755
Pentaerythritol
98%
Synonyme(s) :
2,2-Bis(hydroxymethyl)-1,3-propanediol
About This Item
Produits recommandés
Pression de vapeur
<1 mmHg ( 20 °C)
Niveau de qualité
Essai
98%
Forme
powder
pb
276 °C/30 mmHg (lit.)
Pf
253-258 °C (lit.)
Chaîne SMILES
OCC(CO)(CO)CO
InChI
1S/C5H12O4/c6-1-5(2-7,3-8)4-9/h6-9H,1-4H2
Clé InChI
WXZMFSXDPGVJKK-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Application
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable