OCNQCK600
EDC Conjugation Kit for Carboxylic Cd-based Core/Shell Quantum Dots
fluorescence λem 600 nm, for 4 conjugation
About This Item
Produits recommandés
Fluorescence
λem 600 nm
Catégories apparentées
Description générale
- QSH
- EDC
- Coupling Buffer
- Quenching Buffer
- Storage Buffer
- Tubes 4 x 1.7 mL
Informations légales
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT RE 2 Oral
Organes cibles
Stomach,large intestine,lymph node