OCNQAK490
SMCC Conjugation Kit for Amine Cd-based Core/Shell Quantum Dots
fluorescence λem 490 nm, for 4 conjugation
About This Item
Produits recommandés
Fluorescence
λem 490 nm
Catégories apparentées
Description générale
- QSA
- Sulfo-SMCC
- Traut′s Reagent
- Coupling Buffer
- Storage Buffer
- Quenching Buffer
- Tubes 4 x 1.7 mL
Informations légales
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 2