NORS405001
Tubes Bruker Match™
volume 310 μL
Synonyme(s) :
precision machined NMR tube
About This Item
Produits recommandés
Matériaux
colorless tube
Caractéristiques
neck thread push fit
Conditionnement
pack of 5 ea
Fabricant/nom de marque
Norell S-4.0-500-1
Volume
310 μL
Épaisseur de la paroi
0.79 mm
Couleur
blue cap
Catégories apparentées
Description générale
Recommended sample volumes: Use 3.0 mm to 5 mm O.D. tubes for 5 mm RT probe, and 1.0 mm to 2.5 mm O.D. tubes for 3 mm Cryo-Probe. 1.0 mm size not recommended for dedicated 1 mm Bruker probe.