M27409
3-Methyladipic acid
99%
Synonyme(s) :
3-Methylhexanedioic acid
About This Item
Produits recommandés
Niveau de qualité
Essai
99%
pb
230 °C/30 mmHg (lit.)
Pf
100-102 °C (lit.)
Chaîne SMILES
CC(CCC(O)=O)CC(O)=O
InChI
1S/C7H12O4/c1-5(4-7(10)11)2-3-6(8)9/h5H,2-4H2,1H3,(H,8,9)(H,10,11)
Clé InChI
SYEOWUNSTUDKGM-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable