Principaux documents
L409715
4-({(E)-[3-(BENZYLOXY)PHENYL]METHYLIDENE}AMINO)-5-(2-PYRIDINYL)-4H-1,2,4-TRIAZOLE-3-THIOL
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C21H17N5OS
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
387.467
Numéro MDL:
Autres remarques