Principaux documents
L211419
(2R,3R,4R,5S,6S)-2-(ACETOXYMETHYL)-6-((2-(ETHOXYCARBONYL)-4-OXO-3-(THIAZOL-4-YL)-4H-CHROMEN-7-YLOXY)METHYL)TETRAHYDRO-2H-PYRAN-3,4,5-TRIYL TRIACETATE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C30H31NO14S
Poids moléculaire :
661.644
Numéro MDL:
Autres remarques