Principaux documents
L168386
3-(4-METHYLPHENYL)-3,4-DIHYDRO-2H-1,3-BENZOXAZINE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C15H15NO
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
225.293
Numéro MDL:
Autres remarques