Principaux documents
L156167
4-METHYL-2,6-BIS(4-METHYLBENZYLIDENE)CYCLOHEXANONE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C23H24O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
316.447
Numéro MDL:
Autres remarques