KN8978000000
Kontes® NMR tubes 3 mm diam., precision
frequency 80 MHz, L × camber × concentricity 7 in. × 0.002 in. × 0.0030 in.
Synonyme(s) :
897800-0000
About This Item
Produits recommandés
Matériaux
borosilicate glass tube
colorless tube
Caractéristiques
neck thread push fit
Fabricant/nom de marque
Kimble® 897800-0000
Paramètres
80 MHz frequency
L × courbure × concentricité
7 in. × 0.002 in. × 0.0030 in.
Diam. du tube
3 mm
Épaisseur de la paroi
0.28 mm
Catégories apparentées
Description générale
Caps are attached. All tubes supplied in packs of 5.
Caractéristiques et avantages
- Manufactured from borosilicate glass 3.3
- Attached polyethylene caps
- Sandblasted marking spot
- OD 3.0124 (+0.00/-0.013) mm
- ID 2.4003 (+0.013/+0.00) mm
- Wall thickness 0.284 mm