JRD0694
Methyl tetraline-2-carboxylate
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C12H14O2
Poids moléculaire :
190.24
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352200
ID de substance PubChem :
Produits recommandés
Forme
solid
Chaîne SMILES
O=C(OC)C1=CC(CCCC2)=C2C=C1
InChI
1S/C12H14O2/c1-14-12(13)11-7-6-9-4-2-3-5-10(9)8-11/h6-8H,2-5H2,1H3
Clé InChI
XAPFILNTCSKLAC-UHFFFAOYSA-N