JRD0268
1-(4-Fluorophenyl)-4-phenyl-1H-pyrazol-5-amine
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C15H12FN3
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352116
ID de substance PubChem :
Produits recommandés
Forme
solid
Chaîne SMILES
Nc1c(cnn1-c2ccc(F)cc2)-c3ccccc3
InChI
1S/C15H12FN3/c16-12-6-8-13(9-7-12)19-15(17)14(10-18-19)11-4-2-1-3-5-11/h1-10H,17H2
Clé InChI
KSCFEUTVVDYLNI-UHFFFAOYSA-N