JRD0166
3-(4-Fluorophenyl)isoxazole
AldrichCPR
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C9H6FNO
Poids moléculaire :
163.15
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352200
ID de substance PubChem :
Produits recommandés
Forme
solid
Chaîne SMILES
Fc1ccc(cc1)-c2ccon2
InChI
1S/C9H6FNO/c10-8-3-1-7(2-4-8)9-5-6-12-11-9/h1-6H
Clé InChI
JTIYGAJCKRGUBV-UHFFFAOYSA-N