JRD0093
3-p-Tolyl-1H-pyrazole
AldrichCPR
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C10H10N2
Poids moléculaire :
158.20
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352200
ID de substance PubChem :
Produits recommandés
Forme
solid
Chaîne SMILES
Cc1ccc(cc1)-c2cc[nH]n2
InChI
1S/C10H10N2/c1-8-2-4-9(5-3-8)10-6-7-11-12-10/h2-7H,1H3,(H,11,12)
Clé InChI
VOMXXXBTALQTAK-UHFFFAOYSA-N