JRD0059
3-(4-Chlorophenyl)-1H-pyrazole-5-carboxylic acid
AldrichCPR
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C10H7ClN2O2
Poids moléculaire :
222.63
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352106
ID de substance PubChem :
Produits recommandés
Forme
solid
Chaîne SMILES
OC(=O)c1cc(n[nH]1)-c2ccc(Cl)cc2
InChI
1S/C10H7ClN2O2/c11-7-3-1-6(2-4-7)8-5-9(10(14)15)13-12-8/h1-5H,(H,12,13)(H,14,15)
Clé InChI
WYTQCLKZYRFUIQ-UHFFFAOYSA-N