Principaux documents
JKA4107
Sigma-Aldrich
Succinimidyl Glutaramide-PEG5K-Succinimidyl Glutaramide
average Mn 5000
About This Item
Formule linéaire :
C4H4O2NOOCCH2CH2CH2COHN(CH2CH2O)n-CH2CH2NHCOCH2CH2CH2COOC4H4O2N
Code UNSPSC :
51171641
Nomenclature NACRES :
NA.23
Forme
solid
Poids mol.
average Mn 5000
Application
Applications may include: bioconjugation, drug delivery, PEG hydrogel, crosslinker, and surface functionalization
Informations légales
Product of JenKem Technology
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable