Principaux documents
I27503
Sigma-Aldrich
2-Isopropylbenzenethiol
technical grade, 90%
Synonyme(s) :
2-Isopropylthiophenol
About This Item
Formule linéaire :
(CH3)2CHC6H4SH
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
152.26
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Qualité
technical grade
Niveau de qualité
Essai
90%
Indice de réfraction
n20/D 1.5579 (lit.)
pb
220 °C (lit.)
Densité
1.005 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
CC(C)c1ccccc1S
InChI
1S/C9H12S/c1-7(2)8-5-3-4-6-9(8)10/h3-7,10H,1-2H3
Clé InChI
QEDRUXIMTJVXFL-UHFFFAOYSA-N
Informations sur le gène
human ... GABRA1(2554)
Pictogrammes
Corrosion
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Skin Corr. 1B
Code de la classe de stockage
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
186.8 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
86 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter