Principaux documents
H48808
Sigma-Aldrich
2-Hydroxy-5-nitropyridine
97%
Synonyme(s) :
5-Nitro-2-pyridinol
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C5H4N2O3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
140.10
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Niveau de qualité
Essai
97%
Pf
188-191 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
Oc1ccc(cn1)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C5H4N2O3/c8-5-2-1-4(3-6-5)7(9)10/h1-3H,(H,6,8)
Clé InChI
XKWSQIMYNVLGBO-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable