H33207
5-Hydroxyisoquinoline
technical grade, 90%
Synonyme(s) :
5-Isoquinolinol
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C9H7NO
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
145.16
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Produits recommandés
Qualité
technical grade
Niveau de qualité
Essai
90%
Chaîne SMILES
Oc1cccc2cnccc12
InChI
1S/C9H7NO/c11-9-3-1-2-7-6-10-5-4-8(7)9/h1-6,11H
Clé InChI
CSNXUYRHPXGSJD-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Déjà en possession de ce produit ?
Soomin Hyun et al.
Dalton transactions (Cambridge, England : 2003), 48(29), 10927-10932 (2019-06-04)
Self-assembly of ZnI2 with di(isoquinolin-5-yl)isophthalate (L) as a new bidentate N-donor gives rise to discrete crown-shaped M2L2 cyclodimers, 3.5CH3CN·0.7THF@[Zn2I4L2]. These metallacyclodimers are composed of a characteristically eclipsed molecular array, resulting in the formation of unusual 10.0 × 15.1 Å2 diameter
Keith L Constantine et al.
Journal of medicinal chemistry, 51(19), 6225-6229 (2008-09-06)
Fragment-like inhibitors of mitogen-activated protein kinase-activated protein kinase 2 (MK2) include 5-hydroxyisoquinoline (IC50 approximately 85 microM). Modeling studies identified four possible binding modes for this compound. Two-dimensional (1)H-(1)H NOESY data obtained with selectively protonated samples of MK2 in complex with