Principaux documents
H17856
Sigma-Aldrich
trans-β-Hydromuconic acid
98%
Synonyme(s) :
trans-3-Hexenedioic acid, 2-Butene-1,4-dicarboxylic acid, Dihydromuconic acid
About This Item
Formule linéaire :
HO2CCH2CH=CHCH2CO2H
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
144.13
Beilstein:
1723581
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Niveau de qualité
Essai
98%
Pf
195-196 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
[H]\C(CC(O)=O)=C(\[H])CC(O)=O
InChI
1S/C6H8O4/c7-5(8)3-1-2-4-6(9)10/h1-2H,3-4H2,(H,7,8)(H,9,10)/b2-1+
Clé InChI
YHGNXQAFNHCBTK-OWOJBTEDSA-N
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable