Principaux documents
GF99857738
Tantalum
rod, 10.0 mm diameter, length 50 mm, purity 99.9%
Synonyme(s) :
TA007941, Ta
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
Ta
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
180.95
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12141741
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.23
Pression de vapeur
<0.01 mmHg ( 537.2 °C)
Essai
99.9%
Forme
rod
Température d'inflammation spontanée
572 °F
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 998-577-38
Résistivité
13.5 μΩ-cm, 20°C
Longueur
50 mm
Diamètre
10.0 mm
pb
5425 °C (lit.)
Pf
2996 °C (lit.)
Densité
16.69 g/cm3 (lit.)
Chaîne SMILES 
[Ta]
InChI
1S/Ta
Clé InChI
GUVRBAGPIYLISA-UHFFFAOYSA-N
Description générale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Informations légales
Product of Goodfellow
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
nwg
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable