Principaux documents
GF98465136
Polychlorotrifluoroethylene
(PCTFE), sheet, thickness 1.5 mm, size 75 × 75 mm, tolerance +/-0.3 mm
Synonyme(s) :
FP353015
About This Item
Code UNSPSC :
12352100
Nomenclature NACRES :
NA.23
Forme
sheet
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 984-651-36
Taille
75 × 75 mm
Épaisseur
1.5 mm
Description générale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Informations légales
Product of Goodfellow
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable