GF97538844
Polymethylmethacrylate
(PMMA, ACRYLIC), sphere, diam. 1.5 mm, weight 100 pcs, tolerance ±0.05mm
Synonyme(s) :
ME306810
About This Item
Code UNSPSC :
12352100
Nomenclature NACRES :
NA.23
Produits recommandés
Forme
spheres
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 975-388-44
Diamètre
1.5 mm