Principaux documents
GF96925393
Alumina
tube, outside diameter 6.0 mm, length 200 mm, wall thickness 1.0 mm
Synonyme(s) :
AL607120
About This Item
Code UNSPSC :
11181511
Nomenclature NACRES :
NA.23
Forme
tubes
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 969-253-93
Longueur
200 mm
D.E.
6.0 mm
Épaisseur de la paroi
1.0 mm