Principaux documents
GF96383807
Platinum/Rhodium
wire, 0.25 mm diameter, Pt80%/Rh20%, length 1 m
Synonyme(s) :
PC115130
About This Item
Code UNSPSC :
11101711
Nomenclature NACRES :
NA.23
Forme
wire
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 963-838-07
Longueur
1 m
Diamètre
0.25 mm