GF96047310
Aluminum/Magnesium
foil, thickness 0.015 mm, Al97%/Mg 3%, length 0.5 m, temper as rolled
Synonyme(s) :
AL010225
About This Item
Code UNSPSC :
12352311
Nomenclature NACRES :
NA.23
Forme
foil
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 960-473-10
Longueur
0.5 m
Épaisseur
0.015 mm