GF93876788
Iron/Silicon
powder, Fe91%/Si 9%, 150 max. part. size (micron), weight 200 g, condition gas atomized
Synonyme(s) :
FE166011
About This Item
Produits recommandés
Forme
powder
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 938-767-88
Poids
200 g
Taille max. des part.
150 (micron)
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Flam. Sol. 1 - Self-heat. 1
Code de la classe de stockage
4.2 - Pyrophoric and self-heating hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3