Principaux documents
GF93711988
Quartz - fused
tube, length 195 mm, outside diameter 18.0 mm, wall thickness 1.3 mm
Synonyme(s) :
SI617360
About This Item
Code UNSPSC :
11101503
Nomenclature NACRES :
NA.23
Forme
tubes
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 937-119-88
Longueur
195 mm
D.E.
18.0 mm
Épaisseur de la paroi
1.3 mm