Principaux documents
GF93673109
Silicone Elastomer
sheet, thickness 2 mm, size 300 × 300 mm, tolerance +/-0.4
Synonyme(s) :
SI303200
About This Item
Code UNSPSC :
12352100
Nomenclature NACRES :
NA.23
Forme
sheet
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 936-731-09
Taille
300 × 300 mm
Épaisseur
2 mm