Principaux documents
GF93015851
Manganese/nickel
foil, thickness 0.5 mm, Mn88%/Ni12%, size 25 × 25 mm, temper as rolled
Synonyme(s) :
MN010270
About This Item
Code UNSPSC :
11101711
Nomenclature NACRES :
NA.23
Forme
foil
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 930-158-51
Taille
25 × 25 mm
Épaisseur
0.5 mm