Principaux documents
GF92765010
Polyethylene - Low Density
(LDPE), film, thickness 0.75 mm, size 600 × 600 mm, colorless
Synonyme(s) :
ET311470
About This Item
Code UNSPSC :
12352100
Nomenclature NACRES :
NA.23
Forme
film
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 927-650-10
Taille
600 × 600 mm
Épaisseur
0.75 mm
Couleur
colorless
Description générale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Informations légales
Product of Goodfellow
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable