GF92062379
T1 - thermocouple alloy, Ni90Cr10
insulated wire, 20m length, 0.05mm conductor diameter, 0.003mm insulation thickness, polyimide insulation
Synonyme(s) :
NI095825
About This Item
Produits recommandés
Description
polyimide insulation
thermocouple wire
Forme
wire (insulated)
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 920-623-79
Épaisseur de l'isolation
0.003 mm
Fil, L × diam.
20 m × 0.05 mm , conductor diameter
Catégories apparentées
Description générale
Application
Faites votre choix parmi les versions les plus récentes :