Principaux documents
GF91683322
Polyethylene - Carbon Filled
(PE), film, thickness 0.08 mm, size 300 × 300 mm, condition conductive polymer
Synonyme(s) :
ET331080
About This Item
Code UNSPSC :
12352100
Nomenclature NACRES :
NA.23
Forme
film
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 916-833-22
Taille
300 × 300 mm
Épaisseur
0.08 mm
Description générale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Informations légales
Product of Goodfellow
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable