Principaux documents
GF91593670
Quartz - fused
tube, outside diameter 12.0 mm, length 500 mm, wall thickness 1.0 mm
Synonyme(s) :
SI617260
About This Item
Code UNSPSC :
11101503
Nomenclature NACRES :
NA.23
Forme
tubes
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 915-936-70
Longueur
500 mm
D.E.
12.0 mm
Épaisseur de la paroi
1.0 mm
Catégories apparentées
Description générale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Informations légales
Product of Goodfellow
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
nwg
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable