Principaux documents
GF91109257
Phosphor bronze
foil, thickness 0.08 mm, Cu94%/Sn 6%, length 10 m, coil width 0.4 mm
Synonyme(s) :
CU050247
About This Item
Code UNSPSC :
11101711
Nomenclature NACRES :
NA.23
Forme
foil
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 911-092-57
Longueur
10 m
Largeur de la bobine
0.4 mm
Épaisseur
0.08 mm