Principaux documents
GF90309944
Aluminum alloy 5019
wire, Al95%/Mg 5%, length 500 m, 0.08 mm diameter, temper hard
Synonyme(s) :
AB245125
About This Item
Code UNSPSC :
12352311
Nomenclature NACRES :
NA.23
Essai
≥95%
Forme
wire
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 903-099-44
Longueur
500 m
Diamètre
0.08 mm