GF89936106
Platinum/Rhodium
wire, Pt94%/Rh 6%, 1.0 mm diameter, length 0.05 m, temper annealed
Synonyme(s) :
PT075140
About This Item
Code UNSPSC :
11101711
Nomenclature NACRES :
NA.23
Produits recommandés
Forme
wire
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 899-361-06
Longueur
0.05 m
Diamètre
1.0 mm