Principaux documents
GF89598739
Boron carbide-hot-pressed
rod, 6.0 mm diameter, length 10 mm
Synonyme(s) :
B 617905
About This Item
Code UNSPSC :
12352103
Nomenclature NACRES :
NA.23
Forme
rod
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 895-987-39
Longueur
10 mm
Diamètre
6.0 mm