Principaux documents
GF86909787
Polyvinylfluoride
(PVF), film, thickness 0.013 mm, L 0.5 m, coil width 300 mm
Synonyme(s) :
FV331013
About This Item
Code UNSPSC :
12352100
Nomenclature NACRES :
NA.23
Forme
film
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 869-097-87
Longueur
0.5 m
Largeur de la bobine
300 mm
Épaisseur
0.013 mm