Principaux documents
GF85237768
Polytetrafluoroethylene
(PTFE), rod, diam. 2 mm, L 500 mm
Synonyme(s) :
FP307905
About This Item
Code UNSPSC :
12352100
Nomenclature NACRES :
NA.23
Forme
rod
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 852-377-68
Longueur
500 mm
Diamètre
2 mm
Description générale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Informations légales
Product of Goodfellow
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable