GF85117529
Inconel® X750 - heat resisting alloy, Ni74Cr15Fe7TiAlNb
foil, 6mm disks, 0.25mm thickness, annealed
Synonyme(s) :
NI160270
About This Item
Forme
annealed
foil (disks)
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 851-175-29
Taille × épaisseur
6 mm × 0.25 mm