GF83438365
Constantan- resistance alloy
rod, 10 mm diameter, Cu55%/Ni45%, length 200 mm, temper annealed
Synonyme(s) :
CU047925
About This Item
Code UNSPSC :
11101711
Nomenclature NACRES :
NA.23
Forme
rod
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 834-383-65
Longueur
200 mm
Diamètre
10 mm