GF82857189
Manganese/nickel
foil, Mn88%/Ni12%, thickness 0.5 mm, diameter 4 mm, temper as rolled
Synonyme(s) :
MN010270
About This Item
Code UNSPSC :
11101711
Nomenclature NACRES :
NA.23
Forme
foil
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 828-571-89
Diamètre
4 mm
Épaisseur
0.5 mm