Principaux documents
GF82818456
Platinum/Iridium
wire, 0.5 mm diameter, Pt70%/Ir30%, temper as drawn, length 0.1 m
Synonyme(s) :
PT055150
About This Item
Code UNSPSC :
11101711
Nomenclature NACRES :
NA.23
Forme
wire
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 828-184-56
Longueur
0.1 m
Diamètre
0.5 mm